Stampa…
Chloroacetamidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3921-25G OR3921-5G
APOSOR3921-25GEA 151 EUR
APOSOR3921-25G APOSOR3921-5G
Chloroacetamidine hydrochloride
Chloroacetamidine hydrochloride
Formula: C₂H₆Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053013
CAS Number: 10300-69-3
EINECS: 233-675-7