Stampa…
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3920-1G OR3920-5G
APOSOR3920-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3920-1G APOSOR3920-5G
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Formula: C₅H₇Cl₂NS
Peso molecolare: 184,078 g/mol
Punto di fusione: 166…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00067725
CAS Number: 77470-53-2
UN: 3261
ADR: 8,III