Stampa…
1-(2-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3912-1G OR3912-25G OR3912-5G
APOSOR3912-1GEA 13.2 EUR
APOSOR3912-1G APOSOR3912-25G APOSOR3912-5G
1-(2-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₁Cl₂N₅
Peso molecolare: 248,12 g/mol
Punto di fusione: 129…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053016
CAS Number: 19579-44-3