Stampa…
4-Piperidinemethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Piperidin-4-ylmethanol
OR3906-100G OR3906-500G
APOSOR3906-100GEA 147 EUR
APOSOR3906-100G APOSOR3906-500G
4-Piperidinemethanol 97%
4-Piperidinemethanol
Formula: C₆H₁₃NO
Peso molecolare: 115,18 g/mol
Punto di ebollizione: 118…120 °C
Punto di fusione: 55…59 °C
Densità: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00174228
CAS Number: 6457-49-4
UN: 3263
ADR: 8,III