Stampa…
2-Deoxy-D-glucose
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
OR3900T-1G OR3900T-5G
APOSOR3900T-1GEA 17.6 EUR
APOSOR3900T-1G APOSOR3900T-5G
2-Deoxy-D-glucose
2-Deoxy-D-glucose
Formula: C₆H₁₂O₅
Peso molecolare: 164,16 g/mol
Punto di fusione: 147…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007013
CAS Number: 154-17-6
EINECS: 205-823-0