Stampa…
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3891-100G OR3891-25G
APOSOR3891-100GEA 168 EUR
APOSOR3891-100G APOSOR3891-25G
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formula: C₄HCl₂N₃O₂
Peso molecolare: 193,98 g/mol
Punto di ebollizione: 0,9 °C/0.5mmHg
Punto di fusione: 28…32 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00127867
CAS Number: 49845-33-2