Stampa…
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3883-1G OR3883-250MG OR3883-5G
APOSOR3883-1GEA 184 EUR
APOSOR3883-1G APOSOR3883-250MG APOSOR3883-5G
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₂
Punto di fusione: 144…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271933
CAS Number: 10199-53-8