Stampa…
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3882-1G OR3882-250MG
APOSOR3882-1GEA 260 EUR
APOSOR3882-1G APOSOR3882-250MG
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
Formula: C₁₅H₂₁N₃O₄
Punto di fusione: 298…300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245543
CAS Number: 201809-22-5