Stampa…
2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3881-100MG OR3881-1G
APOSOR3881-100MGEA 46.6 EUR
APOSOR3881-100MG APOSOR3881-1G
2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid 97%
2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₃
Peso molecolare: 208,22 g/mol
Punto di fusione: 191…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411666
CAS Number: 295349-64-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III