Stampa…
2,5-Dichloronicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3876-1G OR3876-5G
APOSOR3876-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3876-1G APOSOR3876-5G
2,5-Dichloronicotinic acid
2,5-Dichloronicotinic acid
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
Punto di fusione: 156…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861979
CAS Number: 59782-85-3