Stampa…
2-Nitrochalcone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3872-5G OR3872-25G
APOSOR3872-5GEA 114 EUR
APOSOR3872-5G APOSOR3872-25G
2-Nitrochalcone
2-Nitrochalcone
Formula: C₁₅H₁₁NO₃
Peso molecolare: 253,26 g/mol
Punto di fusione: 124…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031069
CAS Number: 7473-93-0