Stampa…
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3870-1KG OR3870-250G
APOSOR3870-1KGEA 0 EUR
APOSOR3870-1KG APOSOR3870-250G
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Formula: C₁₄H₂₂O₂
Punto di fusione: 217…219 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008825
CAS Number: 88-58-4