Stampa…
3-Cloropropene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
OR3848-2.5L OR3848-500ML
APOSOR3848-2.5LEA 183 EUR
APOSOR3848-2.5L APOSOR3848-500ML
3-Cloropropene 98%
3-Cloropropene
Formula: C₃H₅Cl
Peso molecolare: 76,53 g/mol
Punto di ebollizione: 44…46 °C
Punto di fusione: –135 °C
Densità: 0,939 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –28 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000984
CAS Number: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN: 1100
ADR: 3+6.1,I