Stampa…
{4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3842-1G OR3842-500MG
APOSOR3842-1GEA 348 EUR
APOSOR3842-1G APOSOR3842-500MG
{4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 97%
{4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
Formula: C₁₃H₂₁N₃
Densità: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08060530
CAS Number: 515162-20-6