Stampa…
4-Piperidin-1-ylmethylbenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR3841-1G OR3841-5G
APOSOR3841-1GEA 360 EUR
APOSOR3841-1G APOSOR3841-5G
4-Piperidin-1-ylmethylbenzylamine 97%
4-Piperidin-1-ylmethylbenzylamine
Formula: C₁₃H₂₀N₂
Peso molecolare: 204,32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07345530
CAS Number: 91271-81-7
UN: 3261
ADR: 8,III