Stampa…
2,4-Dichloroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3822-1G OR3822-25G OR3822-5G
APOSOR3822-1GEA 0 EUR
APOSOR3822-1G APOSOR3822-25G APOSOR3822-5G
2,4-Dichloroquinoline 98%
2,4-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Punto di fusione: 62…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00023939
CAS Number: 703-61-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III