Stampa…
[3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methanol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanol, 3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzyl alcohol
OR3816-1G OR3816-5G
APOSOR3816-1GEA 183 EUR
APOSOR3816-1G APOSOR3816-5G
[3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methanol 96%
[3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06740322
CAS Number: 864068-80-4