Stampa…
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
OR3811-100G OR3811-25G
APOSOR3811-100GEA 40.8 EUR
APOSOR3811-100G APOSOR3811-25G
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,19 g/mol
Punto di fusione: 113…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025206
CAS Number: 18595-18-1