Stampa…
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3808-10G OR3808-5G OR3808-1G
APOSOR3808-10GEA 172 EUR
APOSOR3808-10G APOSOR3808-5G APOSOR3808-1G
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine
Formula: C6H7NO2
Peso molecolare: 125,1300 g/mol
Punto di fusione: 80…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06858737
CAS Number: 51834-97-0