Stampa…
N-Methyl-4-nitroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3796-25G OR3796-500G
APOSOR3796-25GEA 0 EUR
APOSOR3796-25G APOSOR3796-500G
N-Methyl-4-nitroaniline 97%
N-Methyl-4-nitroaniline
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 149…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007305
CAS Number: 100-15-2
EINECS: 202-823-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III