Stampa…
Methyl-5-bromo-2-hydroxyisonicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-hydroxyisonicotinate
OR3795-1G OR3795-5G
APOSOR3795-1GEA 105 EUR
APOSOR3795-1G APOSOR3795-5G
Methyl-5-bromo-2-hydroxyisonicotinate 98%
Methyl-5-bromo-2-hydroxyisonicotinate
Formula: C₇H₆BrNO₃
Peso molecolare: 232,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027265
CAS Number: 913836-17-6