4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₅H₁₆BNO₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09027210 CAS Number: 913835-36-6 |