Stampa…
Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3789-1G OR3789-25G OR3789-5G
APOSOR3789-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3789-1G APOSOR3789-25G APOSOR3789-5G
Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate 98%
Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate
Formula: C₇H₇BrN₂O₂
Punto di fusione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09027294
CAS Number: 882499-87-8