Stampa…
5-Boronopicolinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3781-1G OR3781-250MG
APOSOR3781-1GEA 194 EUR
APOSOR3781-1G APOSOR3781-250MG
5-Boronopicolinic acid 97%
5-Boronopicolinic acid
Formula: C₆H₆BNO₄
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027238
CAS Number: 913836-11-0