Stampa…
3,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3775-100G OR3775-25G OR3775-5G
APOSOR3775-100GEA 84.4 EUR
APOSOR3775-100G APOSOR3775-25G APOSOR3775-5G
3,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride 98%
3,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride
Formula: C₈H₁₃ClN₂
Punto di fusione: 196 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052270
CAS Number: 60481-51-8