Stampa…
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (5-Bromo-2-pyridyl)hydrazine, 5-Bromo-2-hydrazinopyridine
OR3769-100G OR3769-25G OR3769-5G
APOSOR3769-100GEA 154 EUR
APOSOR3769-100G APOSOR3769-25G APOSOR3769-5G
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine 98%
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine
Formula: C₅H₆BrN₃
Peso molecolare: 188,0252 g/mol
Punto di fusione: 132…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00513424
CAS Number: 77992-44-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III