Stampa…
Ethyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl oxazole-4-carboxylate
OR3767-1G OR3767-5G OR3767-25G
APOSOR3767-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3767-1G APOSOR3767-5G APOSOR3767-25G
Ethyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Ethyl-4-oxazolecarboxylate
Formula: C₆H₇NO₃
Peso molecolare: 141,1300 g/mol
Punto di fusione: 48 °C
Densità: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114940
CAS Number: 23012-14-8