Stampa…
4-Bromobenzo[b]thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3759-100G OR3759-25G
APOSOR3759-100GEA 509 EUR
APOSOR3759-100G APOSOR3759-25G
4-Bromobenzo[b]thiophene
4-Bromobenzo[b]thiophene
Formula: C₈H₅BrS
Peso molecolare: 213.0900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08669544
CAS Number: 5118-13-8