1H-(N-Benzyl)-4-iodopyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Benzyl-4-iodo-1H-pyrazole
OR3757-1G
OR3757-5G
APOSOR3757-1GEA
75.7
EUR
APOSOR3757-1G
APOSOR3757-5G
1H-(N-Benzyl)-4-iodopyrazole
1H-(N-Benzyl)-4-iodopyrazole
Formula:
C₁₀H₉IN₂ Peso molecolare: 284,1 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038745 CAS Number: 50877-42-4 |