Stampa…
2,4-Dichlorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dichloro-4-methylbenzene
OR3753-1KG OR3753-500G
APOSOR3753-1KGEA 328 EUR
APOSOR3753-1KG APOSOR3753-500G
2,4-Dichlorotoluene
2,4-Dichlorotoluene
Formula: C₇H₆Cl₂
Peso molecolare: 161,03 g/mol
Punto di ebollizione: 199…201 °C
Punto di fusione: –14 to –13 °C
Densità: 1,246 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000583
CAS Number: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III