Stampa…
Ethyl-3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-bromo-5-nitrobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
OR3749-1G OR3749-5G OR3749-25G
APOSOR3749-1GEA 65.5 EUR
APOSOR3749-1G APOSOR3749-5G APOSOR3749-25G
Ethyl-3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Ethyl-3-bromo-5-nitrobenzoate
Formula: C₉H₈BrNO₄
Peso molecolare: 274,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258760
CAS Number: 690260-94-7