Stampa…
2-Bromo-N,N-dimethylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3747-25G OR3747-5G
APOSOR3747-25GEA 251 EUR
APOSOR3747-25G APOSOR3747-5G
2-Bromo-N,N-dimethylbenzamide 98%
2-Bromo-N,N-dimethylbenzamide
Formula: C₉H₁₀BrNO
Peso molecolare: 228,0900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463635
CAS Number: 54616-47-6