3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Amino-4-methylbenzeneboronic Acid, 3-Amino-p-tolylboronic Acid, 3-Amino-4-methylphenylboronic Acid
Formula:
C₇H₁₀BNO₂ Punto di fusione: 250 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01074640 CAS Number: 22237-12-3 |