Stampa…
Isoquinoline-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isoquinolin-5-amine, 5-Aminoisoquinoline
OR3742-1G OR3742-5G
APOSOR3742-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3742-1G APOSOR3742-5G
Isoquinoline-5-amine
Isoquinoline-5-amine
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,18 g/mol
Punto di fusione: 125…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006907
CAS Number: 1125-60-6
EINECS: 214-408-3