Stampa…
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3738-10G OR3738-5G OR3738-25G
APOSOR3738-10GEA 40.8 EUR
APOSOR3738-10G APOSOR3738-5G APOSOR3738-25G
2-Quinoxalinecarboxylic acid
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₂
Peso molecolare: 174,16 g/mol
Punto di fusione: 208 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012334
CAS Number: 879-65-2