Stampa…
Pyrimidine-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3737-1G OR3737-5G OR3737-10G
APOSOR3737-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3737-1G APOSOR3737-5G APOSOR3737-10G
Pyrimidine-4-carboxylic acid
Pyrimidine-4-carboxylic acid
Formula: C5H4N2O2
Punto di fusione: 229,8…231.9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129737
CAS Number: 31462-59-6
EINECS: 250-641-7