2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃BrN₂O₆ Punto di fusione: 213…216 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00458630 CAS Number: 116529-60-3 |