Stampa…
5-Aminopicolinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3731-1G OR3731-5G OR3731-10G
APOSOR3731-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3731-1G APOSOR3731-5G APOSOR3731-10G
5-Aminopicolinic acid
5-Aminopicolinic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Punto di fusione: 216…219 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684600
CAS Number: 24242-20-4