Stampa…
2-Chloro-7H-purin-6-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Amino-2-chloropurine, 2-Chloroadenine
OR3724-1G OR3724-5G OR3724-10G
APOSOR3724-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3724-1G APOSOR3724-5G APOSOR3724-10G
2-Chloro-7H-purin-6-amine
2-Chloro-7H-purin-6-amine
Formula: C₅H₄ClN₅
Peso molecolare: 169,57 g/mol
Punto di fusione: 384…389 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037925
CAS Number: 1839-18-5