4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5,6-Diamino-1,3-benzodioxole dihydrochloride, 1,3-Benzodioxole-5,6-diamine dihydrochloride, 1,2-Diamino-4,5-methylenedioxybenzene dihydrochloride, MDB, Benzo[1,3]dioxole-5-6-diamine dihydrochloride
Formula:
C₇H₈N₂O₂·2HCl Punto di fusione: 176…179 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00037497 CAS Number: 81864-15-5 |