Stampa…
2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3722-100G OR3722-25G OR3722-5G
APOSOR3722-100GEA 316 EUR
APOSOR3722-100G APOSOR3722-25G APOSOR3722-5G
2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
2-Amino-4-chloropyrimidine
Formula: C₄H₄ClN₃
Punto di fusione: 155…160 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00038021
CAS Number: 3993-78-0