Stampa…
2-Aminooxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3721-1G OR3721-5G
APOSOR3721-1GEA 23.2 EUR
APOSOR3721-1G APOSOR3721-5G
2-Aminooxazole
2-Aminooxazole
Formula: C₃H₄N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07364485
CAS Number: 4570-45-0