3-Amino-2-phenylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₀N₂ Punto di fusione: 62…64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114113 CAS Number: 101601-80-3 |