Stampa…
4-Bromo-2-thenoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3714-100G OR3714-25G OR3714-5G
APOSOR3714-100GEA 201 EUR
APOSOR3714-100G APOSOR3714-25G APOSOR3714-5G
4-Bromo-2-thenoic acid 98%
4-Bromo-2-thenoic acid
Formula: C₅H₃BrO₂S
Punto di fusione: 118…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03422294
CAS Number: 16694-18-1