Stampa…
1,1-Dicloroetano 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3712-5G OR3712-1G OR3712-25G
APOSOR3712-5GEA 197 EUR
APOSOR3712-5G APOSOR3712-1G APOSOR3712-25G
1,1-Dicloroetano 98%
1,1-Dicloroetano
Formula: Cl₂HCCH₃
Punto di ebollizione: 57 °C
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –10 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013673
CAS Number: 75-34-3
EINECS: 200-863-5
UN: 2362
ADR: 3,II