Stampa…
1-(4-Bromobenzyl)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3709-1G OR3709-5G
APOSOR3709-1GEA 0 EUR
APOSOR3709-1G APOSOR3709-5G
1-(4-Bromobenzyl)piperidine
1-(4-Bromobenzyl)piperidine
Formula: C₁₂H₁₆BrN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06080709
CAS Number: 178162-69-1