Stampa…
4'-Bromobiphenyl-4-ylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4'-Bromo-4-biphenylboronic acid
OR3708-1G OR3708-5G
APOSOR3708-1GEA 69.8 EUR
APOSOR3708-1G APOSOR3708-5G
4'-Bromobiphenyl-4-ylboronic acid
4'-Bromobiphenyl-4-ylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₀BBrO₂
Peso molecolare: 276,9216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02251652
CAS Number: 480996-05-2