Stampa…
5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3705-1G OR3705-5G
APOSOR3705-1GEA 45.2 EUR
APOSOR3705-1G APOSOR3705-5G
5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine 97%
5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₄BrClN₂S
Peso molecolare: 239,5200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07781218
CAS Number: 59549-51-8