Stampa…
ω-Bromo-2-cyanoacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370138-1G OR370138-250MG
APOSOR370138-1GEA 928 EUR
APOSOR370138-1G APOSOR370138-250MG
ω-Bromo-2-cyanoacetophenone 95%
ω-Bromo-2-cyanoacetophenone
Formula: C₉H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407832
CAS Number: 683274-86-4
UN: 1759
ADR: 8,III