Stampa…
4-Amino-N-(2-chlorophenyl)benzamide ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370048-25G OR370048-5G
APOSOR370048-25GEA 906 EUR
APOSOR370048-25G APOSOR370048-5G
4-Amino-N-(2-chlorophenyl)benzamide ≥98%
4-Amino-N-(2-chlorophenyl)benzamide
Formula: C₁₃H₁₁ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00628973
CAS Number: 888-79-9